5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33271-1G
OR33271-5G
APOSOR33271-1GEA
163
EUR
APOSOR33271-1G
APOSOR33271-5G
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₈H₆BrN₃ Molecular Weight: 224.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871728 CAS-Nummer: 478258-70-7 |