2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33272-1G OR33272-25G OR33272-5G
APOSOR33272-1GEA 180 EUR
APOSOR33272-1G APOSOR33272-25G APOSOR33272-5G
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082429
CAS-Nummer: 127500-89-4