5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33273-1G
OR33273-5G
APOSOR33273-1GEA
163
EUR
APOSOR33273-1G
APOSOR33273-5G
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₁₀BrN₃ Molecular Weight: 252.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082433 CAS-Nummer: 478258-81-0 |