4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
OR33274-1G
APOSOR33274-1GEA
112
EUR
APOSOR33274-1G
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazol 95%
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Formel:
C₁₄H₁₂N₄ Molecular Weight: 236,2700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00450576 CAS-Nummer: 3049-45-4 |