Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33275-25G OR33275-5G
APOSOR33275-25GEA 592 EUR
APOSOR33275-25G APOSOR33275-5G
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₆H₁₇NO₃
Molecular Weight: 271,32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022461
CAS-Nummer: 52034-37-4