2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3328-1G
OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA
596
EUR
APOSOR3328-1G
APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₄H₂₅BO₃Si Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08436049 CAS-Nummer: 913835-62-8 |