5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33286-1G
OR33286-5G
APOSOR33286-1GEA
270
EUR
APOSOR33286-1G
APOSOR33286-5G
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047063 CAS-Nummer: 59194-26-2 |