4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-[(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)methyl]aniline
OR33288-1G OR33288-5G
APOSOR33288-1GEA 306 EUR
APOSOR33288-1G APOSOR33288-5G
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine
Formel: C₁₃H₁₂N₄
Molecular Weight: 224.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00960990
CAS-Nummer: 129075-89-4