2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR33291-1G OR33291-5G
APOSOR33291-1GEA 163 EUR
APOSOR33291-1G APOSOR33291-5G
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425820
CAS-Nummer: 4943-83-3