2,4,6-Trichlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
2,4,6-Trichlorphenylboronsäure 98%
2,4,6-Trichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BCl₃O₂
Molecular Weight: 225,26 g/mol
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074621
CAS-Nummer: 73852-18-3