1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33302-1G OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA 180 EUR
APOSOR33302-1G APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄ClNO₃
Molecular Weight: 267,71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03014156
CAS-Nummer: 379724-54-6