1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33311-1G OR33311-5G
APOSOR33311-1GEA 270 EUR
APOSOR33311-1G APOSOR33311-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂S
Molecular Weight: 230.76 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659601
CAS-Nummer: 885950-03-8