1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrrole
OR33312-1G OR33312-5G
APOSOR33312-1GEA 180 EUR
APOSOR33312-1G APOSOR33312-5G
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether
Formel: C₈H₁₃NO₂
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659604
CAS-Nummer: 93217-61-9