2-Isopropylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33314-1G OR33314-5G
APOSOR33314-1GEA 336 EUR
APOSOR33314-1G APOSOR33314-5G
2-Isopropylpiperazine 95%
2-Isopropylpiperazine
Formel: C₇H₁₆N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07373042
CAS-Nummer: 84468-53-1