3-Phenoxy-2-butanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33326-1G OR33326-5G
APOSOR33326-1GEA 270 EUR
APOSOR33326-1G APOSOR33326-5G
3-Phenoxy-2-butanone 95%
3-Phenoxy-2-butanone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243672
CAS-Nummer: 6437-85-0