4-Acetamidophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-(Cyanomethyl)acetanilide, N-(4-(Cyanomethyl)phenyl)acetamide
OR3333-1G
OR3333-5G
APOSOR3333-1GEA
72.5
EUR
APOSOR3333-1G
APOSOR3333-5G
4-Acetamidophenylacetonitrile
4-Acetamidophenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,2 g/mol Schmelzpunkt: 82…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016398 CAS-Nummer: 25025-06-3 |