2-Chlor-2'-methoxyacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-N-(2-methoxyphenyl)acetamide
OR33345-25G
OR33345-5G
APOSOR33345-25GEA
811
EUR
APOSOR33345-25G
APOSOR33345-5G
2-Chlor-2'-methoxyacetanilid 95%
2-Chlor-2'-methoxyacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,6300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00095394 CAS-Nummer: 55860-22-5 |