2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]acetamide
OR33346-1G OR33346-25G OR33346-5G
APOSOR33346-1GEA 180 EUR
APOSOR33346-1G APOSOR33346-25G APOSOR33346-5G
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide
Formel: C₉H₉Cl₂NO
Molecular Weight: 218.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018915
CAS-Nummer: 99585-88-3