3-Brom-2-(2-bromacetyl)thiophen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33358-1G
OR33358-5G
APOSOR33358-1GEA
336
EUR
APOSOR33358-1G
APOSOR33358-5G
3-Brom-2-(2-bromacetyl)thiophen 95%
3-Brom-2-(2-bromacetyl)thiophen
Formel:
C₆H₄Br₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
81216-95-7 |