3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3336-1G OR3336-5G
APOSOR3336-1GEA 39.3 EUR
APOSOR3336-1G APOSOR3336-5G
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
Schmelzpunkt: 173…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319236
CAS-Nummer: 387350-46-1