3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalinboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
OR3337-1G OR3337-250MG
APOSOR3337-1GEA 369 EUR
APOSOR3337-1G APOSOR3337-250MG
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalinboronsäure 95%
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalinboronsäure
Formel: C₁₅H₂₃BO₂
Molecular Weight: 246.1529 g/mol
Schmelzpunkt: 198…201 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08436043
CAS-Nummer: 169126-64-1