4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33388-1G OR33388-5G
APOSOR33388-1GEA 102 EUR
APOSOR33388-1G APOSOR33388-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formel: C₈H₇N₃
Molecular Weight: 145.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08668556
CAS-Nummer: 21202-42-6