Triisopropylborat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: ortho-Borsäuretriisopropylester
OR3339-1L OR3339-500ML OR3339-2.5L
APOSOR3339-1LEA 111 EUR
APOSOR3339-1L APOSOR3339-500ML APOSOR3339-2.5L
Triisopropylborat 99%
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Molecular Weight: 188,07 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008872
CAS-Nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II