2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR33393-1G
OR33393-25G
OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA
23.2
EUR
APOSOR33393-1G
APOSOR33393-25G
APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.17 g/mol Schmelzpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02380378 CAS-Nummer: 29978-83-4 |