2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-N-{[2-(Prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33397-1G OR33397-5G
APOSOR33397-1GEA 336 EUR
APOSOR33397-1G APOSOR33397-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001307
CAS-Nummer: 55241-70-8