1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33399-1G OR33399-5G
APOSOR33399-1GEA 270 EUR
APOSOR33399-1G APOSOR33399-5G
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001308
CAS-Nummer: 34264-14-7