6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33415-5G
APOSOR33415-5GEA 180 EUR
APOSOR33415-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01662418
CAS-Nummer: 57543-40-5