4-Nitrostyrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene
OR33416-25G
OR33416-5G
APOSOR33416-25GEA
301
EUR
APOSOR33416-25G
APOSOR33416-5G
4-Nitrostyrol 95%
4-Nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041254 CAS-Nummer: 100-13-0 |