2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33418-1G OR33418-25G OR33418-5G
APOSOR33418-1GEA 180 EUR
APOSOR33418-1G APOSOR33418-25G APOSOR33418-5G
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00105780
CAS-Nummer: 29842-64-6