4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33419-1G OR33419-5G
APOSOR33419-1GEA 270 EUR
APOSOR33419-1G APOSOR33419-5G
4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin 95%
4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin
Formel: C₁₂H₁₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051574
CAS-Nummer: 218930-10-0