7-Acetyl-2-butylbenzoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2-Butyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33450-1G
OR33450-5G
APOSOR33450-1GEA
270
EUR
APOSOR33450-1G
APOSOR33450-5G
7-Acetyl-2-butylbenzoxazol 95%
7-Acetyl-2-butylbenzoxazol
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09152702 CAS-Nummer: 952182-90-0 |