4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzaldehyde
OR33451-1G OR33451-5G
APOSOR33451-1GEA 336 EUR
APOSOR33451-1G APOSOR33451-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 254.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152704
CAS-Nummer: 952182-92-2