Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR33452-1G
OR33452-5G
APOSOR33452-1GEA
270
EUR
APOSOR33452-1G
APOSOR33452-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₁H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 236.66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09152705 CAS-Nummer: 952182-93-3 |