1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33453-1G OR33453-5G
APOSOR33453-1GEA 336 EUR
APOSOR33453-1G APOSOR33453-5G
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 216.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152708
CAS-Nummer: 952182-96-6