7-Acetyl-2-ethylbenzoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Ethyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33454-1G OR33454-5G
APOSOR33454-1GEA 270 EUR
APOSOR33454-1G APOSOR33454-5G
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazol 95%
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazol
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152709
CAS-Nummer: 952182-97-7