7-Acetyl-2-methylbenzoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Methyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33455-1G OR33455-5G
APOSOR33455-1GEA 270 EUR
APOSOR33455-1G APOSOR33455-5G
7-Acetyl-2-methylbenzoxazol 95%
7-Acetyl-2-methylbenzoxazol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152710
CAS-Nummer: 952182-98-8