2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33456-1G OR33456-5G
APOSOR33456-1GEA 336 EUR
APOSOR33456-1G APOSOR33456-5G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide
Formel: C₁₄H₁₉ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152713
CAS-Nummer: 952183-00-5