3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-N-{[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33459-1G
APOSOR33459-1GEA 336 EUR
APOSOR33459-1G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₁₀H₉N₃O
Molecular Weight: 187.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152715
CAS-Nummer: 1017782-43-2