2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-N-{[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33462-1G
APOSOR33462-1GEA 336 EUR
APOSOR33462-1G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₁₀H₉N₃O
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09152718
CAS-Nummer: 1017782-44-3