3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-amin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33467-1G
APOSOR33467-1GEA 336 EUR
APOSOR33467-1G
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-amin 95%
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-amin
Formel: C₉H₈ClN₃
Molecular Weight: 193,632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10758055
CAS-Nummer: 91857-91-9