2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33468-25G OR33468-5G
APOSOR33468-25GEA 469 EUR
APOSOR33468-25G APOSOR33468-5G
2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
2-Methoxy-4-morpholinoaniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 208.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972210
CAS-Nummer: 209960-91-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable