3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33476-1G
OR33476-5G
APOSOR33476-1GEA
336
EUR
APOSOR33476-1G
APOSOR33476-5G
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile
Formel:
C₁₂H₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025838 CAS-Nummer: 1176541-33-5 |