6-Hydroxynicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3348-1G
OR3348-250MG
APOSOR3348-1GEA
0
EUR
APOSOR3348-1G
APOSOR3348-250MG
6-Hydroxynicotinonitril 98%
6-Hydroxynicotinonitril
Formel:
C₆H₄N₂O Schmelzpunkt: 256…258 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656489 CAS-Nummer: 94805-52-4 |