(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33483-1G OR33483-5G
APOSOR33483-1GEA 55.1 EUR
APOSOR33483-1G APOSOR33483-5G
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₉H₉N₃O
Molecular Weight: 175,1900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864820
CAS-Nummer: 914349-48-7