2-Chlorphenylboronsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-chlorphenyl)boran, (2-Chlorphenyl)metaborsäure
OR3349-100G OR3349-25G OR3349-5G
APOSOR3349-100GEA 143 EUR
APOSOR3349-100G APOSOR3349-25G APOSOR3349-5G
2-Chlorphenylboronsäure 97+%
2-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
Molecular Weight: 156.38 g/mol
Schmelzpunkt: 92…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674012
CAS-Nummer: 3900-89-8