1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33497-1G OR33497-5G
APOSOR33497-1GEA 270 EUR
APOSOR33497-1G APOSOR33497-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₈H₁₃NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101403
CAS-Nummer: 4580-63-6