Methyl-2-chlornicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
OR3350-100G OR3350-25G OR3350-500G
APOSOR3350-100GEA 29 EUR
APOSOR3350-100G APOSOR3350-25G APOSOR3350-500G
Methyl-2-chlornicotinat 98%
Methyl-2-chlornicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/1mmHg
Dichte: 1,314 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318629
CAS-Nummer: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9