1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33500-1G OR33500-5G
APOSOR33500-1GEA 270 EUR
APOSOR33500-1G APOSOR33500-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one
Formel: C₉H₁₅NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101409
CAS-Nummer: 1221791-73-6