3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33506-1G OR33506-5G
APOSOR33506-1GEA 270 EUR
APOSOR33506-1G APOSOR33506-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one
Formel: C₁₂H₁₃NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140281
CAS-Nummer: 1221792-37-5