tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33509-1G OR33509-5G
APOSOR33509-1GEA 180 EUR
APOSOR33509-1G APOSOR33509-5G
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Molecular Weight: 233,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972227
CAS-Nummer: 609804-44-6